Stampa…
Etil butirato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Butanoic acid ethyl ester, Butyric acid ethyl ester
L06025.AK L06025.AU
L06025.AKEA 26.8 EUR
L06025.AK L06025.AU
Etil butirato ≥99%
Etil butirato
Purity: 99% CAS No.: 105-54-4 Molecular Formula: CH3CH2CH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 26°(79°F) Refractive Index: 1.3920 Melting Point: -93° Boiling Point: 119-120° Beilstein Reference: 506331 Merck Reference: 14,3775 UN No.: 1180 MDL No.: MFCD00009394
Formula: C₆H₁₂O₂
Peso molecolare: 116.16 g/mol
Punto di ebollizione: 119…120 °C
Punto di fusione: –93 °C
Densità: 0.879
Flash Pt: 26 °C (79 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009394
CAS Number: 105-54-4
EINECS: 203-306-4
UN: 1180
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03810