Stampa…
Etil butirato 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Butanoic acid ethyl ester, Butyric acid ethyl ester
118180010 118180050 118182500
ACRO118180010EA 44.2 EUR
ACRO118180010 ACRO118180050 ACRO118182500
Etil butirato 99%
Etil butirato
Formula: C₆H₁₂O₂
Peso molecolare: 116,16 g/mol
Punto di ebollizione: 252 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –93,3 °C
Densità: 0,87 g/cm³
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009394
CAS Number: 105-54-4
EINECS: 203-306-4
UN: 1180
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03810
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %