Butirrato di butile ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 109-21-7
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.4060
Melting Point: -92°
Boiling Point: 164-165°
Beilstein Reference: 1747101
Merck Reference: 14,1556
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009450
Formula:
C₈H₁₆O₂ Punto di ebollizione: 164…165 °C Punto di fusione: –92 °C Densità: 0,871 Flash Pt: 49 °C (120 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009450 CAS Number: 109-21-7 EINECS: 203-656-8 UN: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 14,1556 |