Butirrato di butile 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₆O₂ Punto di ebollizione: 166 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –92 °C Densità: 0,8675 g/cm³ Flash Pt: 49 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009450 CAS Number: 109-21-7 EINECS: 203-656-8 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 13,01555 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Specific gravity | (25°C) 0.866 to 0.869 |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |