Stampa…
Paracetamolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22325.0250 8.22325.1000 8.22325.9025 8.22325.0050
8.22325.0250EA 48.1 EUR
8.22325.0250 8.22325.1000 8.22325.9025 8.22325.0050
Paracetamolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Paracetamolo
Formula: C₈H₉NO₂
Punto di ebollizione: 388 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 168 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002328
CAS Number: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
Merck Index: 13,00048
Visualizza i codici
Solubility 14 g/l (20 °C)
Melting Point 169 - 171 °C
Molar Mass 151.16 g/mol
Boiling Point 500 °C
Explosion Limit 15 %(V)
Density 1.293 g/cm3 (21 °C)
pH 5.5 - 6.5 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Ignition Point 540 °C