Stampa…
Paracetamolo ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
A11240.0B A11240.0I A11240.30 A11240.36
A11240.0BEA 108 EUR
A11240.0B A11240.0I A11240.30 A11240.36
Paracetamolo ≥98%
Paracetamolo
Formula: C₈H₉NO₂
Punto di ebollizione: 388 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 168…172 °C
Densità: 1,293
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002328
CAS Number: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
Merck Index: 14,47
Visualizza i codici
Appearance (Color) White
Form crystalline powder
Assay (HPLC) 97.5%