Stampa…
Paracetamolo 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
102330010 102330050 102332500 102330051
ACRO102330010EA 111 EUR
ACRO102330010 ACRO102330050 ACRO102332500 ACRO102330051
Paracetamolo 98%
Paracetamolo
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,16 g/mol
Punto di ebollizione: 388 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 168…172 °C
Densità: 1,293 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002328
CAS Number: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
Merck Index: 13,00048
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C
HPLC ≥97.5 %
Gel strength 500 to 1000 g/cm² (1.5 % at 20 °C)
Ash ≤6 %
Microbial contamination Absent (Salmonella)
pH 5.7 to 7.5 (1.5 % in water)