Metacetamol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 621-42-1
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 146-149°
Beilstein Reference: 907998
Formula:
C₈H₉NO₂ Punto di ebollizione: 351 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 146…149 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002263 CAS Number: 621-42-1 EINECS: 210-687-0 |