2'-Hydroxyacetanilide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 614-80-2
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 205-210°
Beilstein Reference: 607592
Formula:
C₈H₉NO₂ Punto di fusione: 205…210 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002181 CAS Number: 614-80-2 EINECS: 210-396-9 |