4'-Nitroacetanilide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₈H₈N₂O₃ Punto di ebollizione: 409 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 215 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007303 CAS Number: 104-04-1 EINECS: 203-169-0 Merck Index: 12,06677 |
Solubility | 2.2 g/l (25 °C) |
Melting Point | 212 - 215 °C |
Molar Mass | 180.16 g/mol |