4'-Nitroacetanilide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-(4-Nitrophenyl)acetamide
A13539.06
A13539.14
A13539.06EA
26.6
EUR
A13539.06
A13539.14
4'-Nitroacetanilide ≥98%
4'-Nitroacetanilide
Purity: 98%
CAS No.: 104-04-1
Molecular Formula: C8H8N2O3
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 215-217°
Beilstein Reference: 2211962
Merck Reference: 14,6581
MDL No.: MFCD00007303
Formula:
C₈H₈N₂O₃ Peso molecolare: 180,16 g/mol Punto di ebollizione: 409 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 215…217 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007303 CAS Number: 104-04-1 EINECS: 203-169-0 Merck Index: 14,6581 |