Stampa…
4'-Nitroacetanilide 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(4-Nitrophenyl)acetamide
415750250 415751000
ACRO415750250EA 70.4 EUR
ACRO415750250 ACRO415751000
4'-Nitroacetanilide 99%
4'-Nitroacetanilide
Formula: C₈H₈N₂O₃
Peso molecolare: 180,16 g/mol
Punto di ebollizione: 409 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 213…216 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007303
CAS Number: 104-04-1
EINECS: 203-169-0
Merck Index: 12,06677
Visualizza i codici
Appearance Yellow to yellow-green to green-brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 213 to 216 °C
HPLC ≥98.5 %