Stampa…
2'-Nitroacetanilide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: N-(2-Nitrophenyl)acetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20879.0025 8.20879.0100
8.20879.0025EA 45.8 EUR
8.20879.0025 8.20879.0100
2'-Nitroacetanilide per sintesi, Sigma-Aldrich®
2'-Nitroacetanilide
Formula: C₈H₈N₂O₃
Peso molecolare: 180,16 g/mol
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016991
CAS Number: 552-32-9
EINECS: 209-009-6
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 90 - 93 °C
Molar Mass 180.16 g/mol
Hill Formula C8H8N2O3