Stampa…
2'-Nitroacetanilide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(2-Nitrophenyl)acetamide
A16677.06 A16677.14
A16677.06EA 28.9 EUR
A16677.06 A16677.14
2'-Nitroacetanilide ≥98%
2'-Nitroacetanilide
Purity: 98+% CAS No.: 552-32-9 Molecular Formula: C8H8N2O3 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 90-93° Beilstein Reference: 1959178 Merck Reference: 14,6581 MDL No.: MFCD00016991
Formula: C₈H₈N₂O₃
Peso molecolare: 180,16 g/mol
Punto di fusione: 90…93 °C
Densità: 1,420
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016991
CAS Number: 552-32-9
EINECS: 209-009-6
Merck Index: 14,6581