2'-Aminoacetanilide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 34801-09-7
Molecular Formula: C8H10N2O
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 133-137°
MDL No.: MFCD00210388
Formula:
C₈H₁₀N₂O Punto di fusione: 133…137 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00210388 CAS Number: 34801-09-7 |