Stampa…
Acetanilide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: N-Phenylacetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22344.0100 8.22344.0500 8.22344.9025 8.22344.9040 8.22344.9050
8.22344.0100EA 30.8 EUR
8.22344.0100 8.22344.0500 8.22344.9025 8.22344.9040 8.22344.9050
Acetanilide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acetanilide
Formula: C₈H₉NO
Peso molecolare: 135,17 g/mol
Punto di ebollizione: 304 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 115 °C
Densità: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 174 °C
MDL Number: MFCD00008674
CAS Number: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Index: 13,00051
Visualizza i codici
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 115 °C
Molar Mass 135.16 g/mol
Bulk Density 370 kg/m3
Boiling Point 304 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.002 hPa (20 °C)
Flash Point 173 °C DIN 51758
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (10 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 540 °C