Stampa…
Acetanilide 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Phenylacetamide
150810010 150810050 150812500 150815000 150810051
ACRO150810010EA 97.1 EUR
ACRO150810010 ACRO150810050 ACRO150812500 ACRO150815000 ACRO150810051
Acetanilide 99+%
Acetanilide
Formula: C₈H₉NO
Peso molecolare: 135.17 g/mol
Punto di ebollizione: 304 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 111…115 °C
Flash Pt: 173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008674
CAS Number: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Index: 13,00051
Visualizza i codici
Appearance White to beige to grey to light brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥99.0 %