Stampa…
4'-Methylacetanilide 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Acetotoluidid, p-Acetotoluidide, N-(4-Methylphenyl)acetamide
400165000 400161000
ACRO400165000EA 254 EUR
ACRO400165000 ACRO400161000
4'-Methylacetanilide 99%
4'-Methylacetanilide
Formula: C₉H₁₁NO
Peso molecolare: 149,19 g/mol
Punto di ebollizione: 307 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 148…151 °C
Densità: 1,21 g/cm³
Flash Pt: 168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008677
CAS Number: 103-89-9
EINECS: 203-155-4
Merck Index: 13,00076
Visualizza i codici
Appearance White to pink to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 151 °C
GC ≥98.5 %