Stampa…
2',6'-Dimethylacetanilide ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(2,6-Dimethylphenyl)acetamide, 2,6-Dimethylacetanilide
B25687.14 B25687.22
B25687.14EA 55.3 EUR
B25687.14 B25687.22
2',6'-Dimethylacetanilide ≥97%
2',6'-Dimethylacetanilide
Purity: 97% CAS No.: 2198-53-0 Molecular Formula: C10H13NO Formula Weight: 163.22 Melting Point: 179-183° MDL No.: MFCD00008675
Formula: C₁₀H₁₃NO
Peso molecolare: 163,22 g/mol
Punto di ebollizione: 339 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 179…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008675
CAS Number: 2198-53-0
EINECS: 218-596-8