Stampa…
Idrossiurea ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
A10831.03 A10831.06 A10831.14
A10831.03EA 26.7 EUR
A10831.03 A10831.06 A10831.14
Idrossiurea ≥98%
Idrossiurea
Purity: 98% CAS No.: 127-07-1 Molecular Formula: CH4N2O2 Formula Weight: 76.06 Melting Point: ca 140° dec. Beilstein Reference: 1741548 Merck Reference: 14,4848 MDL No.: MFCD00007943
An inhibitor of DNA synthesis and an anticancer agent
Formula: CH₄N₂O₂
Peso molecolare: 76,05 g/mol
Punto di ebollizione: 296 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 140 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007943
CAS Number: 127-07-1
EINECS: 204-821-7
Merck Index: 14,4848