Stampa…
Idrossiurea 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
151680050 151680250 151681000
ACRO151680050EA 88.5 EUR
ACRO151680050 ACRO151680250 ACRO151681000
Idrossiurea 98%
Idrossiurea
Formula: CH₄N₂O₂
Peso molecolare: 76.05 g/mol
Punto di ebollizione: 296
Punto di fusione: 142…146 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007943
CAS Number: 127-07-1
EINECS: 204-821-7
Merck Index: 13,04874
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 146 °C
Titration Iodometric ≥97.5 % (on dried substance)
Loss on drying ≤1 % (1 g, 60 °C) (< 0.7 kPa)