Stampa…
Adipohydrazide ≥97.0% per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41689.0050 8.41689.0010
8.41689.0050EA 72.3 EUR
8.41689.0050 8.41689.0010
Adipohydrazide ≥97.0% per sintesi, Sigma-Aldrich®
Adipohydrazide
Formula: C₆H₁₄N₄O₂
Punto di ebollizione: 446 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 181…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007614
CAS Number: 1071-93-8
EINECS: 213-999-5
Visualizza i codici
CAS 1071-93-8
Hill Formula C₆H₁₄N₄O₂
Molar Mass 174.2 g/mol
Flash point less than 150 °C
Ignition temperature 360 °C
Melting Point 178 - 182 °C
Assay (HClO₄) ≥ 97,0 %(m)
Melting range (lower value) ≥ 178 °C
Melting range (upper value) ≤ 182 °C
Identity (IR) conforms