Stampa…
Adipohydrazide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
203310250 203311000 203315000
ACRO203310250EA 54.5 EUR
ACRO203310250 ACRO203311000 ACRO203315000
Adipohydrazide 98%
Adipohydrazide
Formula: C₆H₁₄N₄O₂
Punto di ebollizione: 446 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 178…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00007614
CAS Number: 1071-93-8
EINECS: 213-999-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
Titration ≥97.5 %