Stampa…
Acetohydrazide 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A10969.14 A10969.22 A10969.36
A10969.14EA 45.1 EUR
A10969.14 A10969.22 A10969.36
Acetohydrazide 96%
Acetohydrazide
Purity: 96% CAS No.: 1068-57-1 Molecular Formula: CH3CONHNH2 Formula Weight: 74.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: ca 60-68° Boiling Point: 128-129°/18mm Beilstein Reference: 506165 MDL No.: MFCD00007610
Formula: C₂H₆N₂O
Punto di ebollizione: 128…129 °C (18 mmHg)
Punto di fusione: ∼ 60…68 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007610
CAS Number: 1068-57-1
EINECS: 213-948-7