Urea, Calbiochem®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Formula:
NH₂CONH₂ Punto di ebollizione: 197 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 132,7 °C Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008022 CAS Number: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 REACH: 01-2119463277-33 Merck Index: 13,09935 |