Urea 98
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
Purity: 98+%
CAS No.: 57-13-6
Molecular Formula: NH2CONH2
Formula Weight: 60.06
Odour: Ammonia-like
pH: 9,2-9,5
Melting Point: 130-135°
Beilstein Reference: 635724
Merck Reference: 14,9867
MDL No.: MFCD00008022
Formula:
NH₂CONH₂ Peso molecolare: 60.06 g/mol Punto di ebollizione: 197 Punto di fusione: 130…135 °C Densità: 1.335 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008022 CAS Number: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 REACH: 01-2119463277-33 Merck Index: 13,09935 |