Urea 99.5% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
NH₂CONH₂ Punto di ebollizione: 197 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 131…135 °C Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008022 CAS Number: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 REACH: 01-2119463277-33 Merck Index: 13,09935 |
|
Appearance | White Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 132 to 135 °C |
Residue after ignition | ≤0.01 % |
Titration with HClO4 | ≥99.4 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |