Stampa…
Propionamide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21046.0050 8.21046.0250 8.21046.5000
8.21046.0050EA 65.2 EUR
8.21046.0050 8.21046.0250 8.21046.5000
Propionamide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Propionamide
Formula: C₃H₇NO
Peso molecolare: 73.09 g/mol
Punto di ebollizione: 213
Punto di fusione: 79
Densità: 1.1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008039
CAS Number: 79-05-0
EINECS: 201-172-1
Merck Index: 12,08009
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 75 - 78 °C
Molar Mass 73.1 g/mol
Boiling Point 213 °C
Hill Formula C3H7NO
Chemical Formula CH3CH2CONH2