Propionamide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
162671000
162670250
ACRO162671000EA
95
EUR
ACRO162671000
ACRO162670250
Propionamide 97%
Propionamide
Formula:
C₃H₇NO Peso molecolare: 73.09 g/mol Punto di ebollizione: 213 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 79…83 °C Flash Pt: >100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008039 CAS Number: 79-05-0 EINECS: 201-172-1 Merck Index: 12,08009 |
Appearance | Colorless to white to light yellow Powder or crystals or flakes and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 77 to 83 °C |
GC | ≥96.0 % |