Stampa…
Formammide ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Carbamaldehyde
24311.291EA 85.2 EUR
24311.291 24311.320
Formammide ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Formammide
Formula: HCONH₂
Peso molecolare: 45.04 g/mol
Punto di ebollizione: 210
Punto di fusione: 2
Densità: 1.1334 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 79
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007941
CAS Number: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm