Formammide
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Carbamaldehyde
8.22279.9050
8.22279.9230
8.22279.9050EA
0
EUR
8.22279.9050
8.22279.9230
Formammide
Formammide
Formula:
HCONH₂ Peso molecolare: 45.04 g/mol Punto di ebollizione: 210 Punto di fusione: 2 Densità: 1.1334 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 79 Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007941 CAS Number: 75-12-7 EINECS: 200-842-0 Merck Index: 13,04261 |