Stampa…
Formammide, EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Carbamaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.04008.2500 1.04008.9025
1.04008.2500EA 111 EUR
1.04008.2500 1.04008.9025
Formammide, EMPLURA®, Supelco®
Formammide
Formula: HCONH₂
Peso molecolare: 45,04 g/mol
Punto di ebollizione: 210 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2 °C
Densità: 1,1334 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007941
CAS Number: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=c7bff248c55ea944fdc6996a4949b0a44599d422&prid=web&clid=SAPDAM