Stampa…
Formammide ≥99.5% (by total nitrogen basis) deionized per biologia molecolare
Fornitore: PanReac AppliChem
Pericolo
A2156.0500 A2156.1000
A2156.0500EA 82.6 EUR
A2156.0500 A2156.1000
Formammide ≥99.5% (by total nitrogen basis) deionized per biologia molecolare
Formammide
  • n20/D 1.4472
Attenzione: For scientific research and laboratory use only.
Formula: HCONH₂
Punto di ebollizione: 210 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2 °C
Densità: 1,1334 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007941
CAS Number: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
DNases/RNases/Proteases not detectable
Assay (from N) min. 99.5 %
Water max. 0.1 %
Chloride max. 0.00005 %
Fe max. 0.00001 %
PB max. 0.00001 %