Stampa…
Formammide ≥99.5%, ultrapuro
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Carbamaldehyde
0606-100MLEA 40.8 EUR
0606-100ML 0606-500ML 0606-950ML
Formammide ≥99.5%, ultrapuro
Formammide
Formula: HCONH₂
Peso molecolare: 45.04 g/mol
Punto di ebollizione: 210 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2 °C
Densità: 1.1334 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 79
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007941
CAS Number: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Abs.@ 280 nm ≤0.05
Conducibilità ≤100 umhos
Rame <0.00001%
DNasi Assente
Range di congelamento 1 - 3 °C
Ferro <0.0005%
Piombo <0.00005%
Contenuto d'acqua (KF) <0.75%
Purezza >99.5%
RNasi None
Zinco <0.00005%