Formammide ≥99%, purissimo
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Ideale per la denaturazione degli acidi nucleici nelle procedure di ibridazione e sequenziamento del DNA .
Formula:
HCONH₂ Punto di ebollizione: 210 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 2 °C Densità: 1,1334 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 79 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007941 CAS Number: 75-12-7 EINECS: 200-842-0 Merck Index: 13,04261 |
|
Abs.@280 nm | ≤0.1 |