Stampa…
Formammide ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Carbamaldehyde
A11076.36 A11076.0C A11076.0E
A11076.36EA 38.6 EUR
A11076.36 A11076.0C A11076.0E
Formammide ≥99%
Formammide
Purity: 99% CAS No.: 75-12-7 Molecular Formula: CH3NO Formula Weight: 45.04 Flash Point: 150°(302°F) Refractive Index: 1.4475 Odour: Ammonia-like Melting Point: 2° Boiling Point: 210° Beilstein Reference: 505995 Merck Reference: 14,4237 MDL No.: MFCD00007941
Formula: HCONH₂
Peso molecolare: 45,04 g/mol
Punto di ebollizione: 210 °C
Punto di fusione: 2 °C
Densità: 1,134
Flash Pt: 150 °C (302 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007941
CAS Number: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 14,4237
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=c7bff248c55ea944fdc6996a4949b0a44599d422&prid=web&clid=SAPDAM