Formammide ≥99.5% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.5+%
CAS No.: 75-12-7
Molecular Formula: CH3NO
Formula Weight: 45.04
Flash Point: 154°(310°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.134
Refractive Index: 1.4475
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 2°
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 505995
Merck Reference: 14,4237
MDL No.: MFCD00007941
Formula:
HCONH₂ Punto di ebollizione: 210 °C Punto di fusione: 2 °C Densità: 1,134 Flash Pt: 154 °C (310 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007941 CAS Number: 75-12-7 EINECS: 200-842-0 Merck Index: 14,4237 |