Formammide 99+% per spettroscopia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Carbamaldehyde
410765000
410760010
410760025
ACRO410765000EA
124
EUR
ACRO410765000
ACRO410760010
ACRO410760025
Formammide 99+% per spettroscopia
Formammide
Formula:
HCONH₂ Peso molecolare: 45.04 g/mol Punto di ebollizione: 210 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 2…3 °C Densità: 1.133 g/cm³ Flash Pt: 175 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007941 CAS Number: 75-12-7 EINECS: 200-842-0 Merck Index: 13,04261 |
|
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.03 % (Coulometric) |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 400 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |