Stampa…
Formammide 99.5% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
205820010 205820025 205821000 205820100
ACRO205820010EA 66.5 EUR
ACRO205820010 ACRO205820025 ACRO205821000 ACRO205820100
Formammide 99.5% per analisi
Formammide
Formula: HCONH₂
Punto di ebollizione: 210 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 2…3 °C
Densità: 1,133 g/cm³
Flash Pt: 175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007941
CAS Number: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 % (Coulometric)
Sulfated ash ≤0.005 %
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Copper (Cu) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm