Stampa…
Acetammide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22343.0100 8.22343.1000
8.22343.0100EA 44.9 EUR
8.22343.0100 8.22343.1000
Acetammide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acetammide
Formula: C₂H₅NO
Peso molecolare: 59,07 g/mol
Punto di ebollizione: 221,1 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 78…81 °C
Densità: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008023
CAS Number: 60-35-5
EINECS: 200-473-5
Merck Index: 13,00044
Visualizza i codici
Solubility 2200 g/l (20 °C)
Melting Point 78 - 81 °C
Molar Mass 59.06 g/mol
Boiling Point 221 - 222 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (65 °C)
Density 1.159 g/cm3 (20 °C)