Acetammide ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A12589.0B
A12589.0I
A12589.30
A12589.0BEA
86.5
EUR
A12589.0B
A12589.0I
A12589.30
Acetammide ≥99%
Acetammide
Purity: 99%
CAS No.: 60-35-5
Molecular Formula: CH3CONH2
Formula Weight: 59.07
Melting Point: 76-81°
Boiling Point: 220-222°
Merck Reference: 14,43
MDL No.: MFCD00008023
Formula:
C₂H₅NO Peso molecolare: 59,07 g/mol Punto di ebollizione: 220…222 °C Punto di fusione: 76…81 °C Densità: 1,159 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008023 CAS Number: 60-35-5 EINECS: 200-473-5 Merck Index: 14,43 |