Stampa…
Acetammide 99%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
153631000 153635000 153630025
ACRO153631000EA 32.8 EUR
ACRO153631000 ACRO153635000 ACRO153630025
Acetammide 99%, puro
Acetammide
Formula: C₂H₅NO
Peso molecolare: 59,07 g/mol
Punto di ebollizione: 221 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 79…81 °C
Densità: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008023
CAS Number: 60-35-5
EINECS: 200-473-5
Merck Index: 13,00044
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 81 °C
GC ≥98.5 %