Stampa…
Butyramide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A12494.18 A12494.22 A12494.36
A12494.18EA 35.9 EUR
A12494.18 A12494.22 A12494.36
Butyramide ≥98%
Butyramide
Purity: 98% CAS No.: 541-35-5 Molecular Formula: CH3CH2CH2CONH2 Formula Weight: 87.12 Melting Point: 113-116° Boiling Point: 216° Merck Reference: 14,1592 MDL No.: MFCD00041894
Formula: C₄H₉NO
Peso molecolare: 87,12 g/mol
Punto di ebollizione: 216 °C
Punto di fusione: 113…116 °C
Densità: 1,032
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041894
CAS Number: 541-35-5
EINECS: 208-776-4
Merck Index: 14,1592