N,N-Dimetilformammide ≥99%, per analisi
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
DMF
- ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 605365
RTECS Number: LQ2100000
UNSPSC Code: 12191602
Formula:
HCON(CH₃)₂ Punto di ebollizione: 152…153 °C (1,013 hPa) Punto di fusione: –61 °C Densità: 0,94 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 57,5 °C (1.013.25 hPa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003284 CAS Number: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |
|
Autoignition Temperature | 833 °F |
Identity (IR) | complying |
Assay (GC) | Min. 99.0 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.1 % |
Vapor Pressure | 2.7 mmHg ( 20 °C) |
Explosion Limit | 15.2 % |
Refractive Index | n20/D 1.430 (lit.) |