Stampa…
N,N-Dimetilformammide, anidro (max. 0,005% H2O) ≥99.8%
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
83675.230EA 58.9 EUR
83675.230 83675.290
N,N-Dimetilformammide, anidro (max. 0,005% H2O) ≥99.8%
N,N-Dimetilformammide
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formula: HCON(CH₃)₂
Punto di ebollizione: 153 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –60,5 °C
Densità: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003284
CAS Number: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM