N,N-Dimetilformammide ≥98%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
23469.298EA
62.9
EUR
23469.298
23469.367
23469.930
N,N-Dimetilformammide ≥98%, TECHNICAL
N,N-Dimetilformammide
Formula:
HCON(CH₃)₂ Punto di ebollizione: 153 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –60,5 °C Densità: 0,949 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 57,5 °C (DIN 51755) (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003284 CAS Number: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |
|
Assay | Min. 98 % |
Indice di rifrazione (20°C) | 1.429 - 1.431 |