N,N-Dimetilformammide, EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
HCON(CH₃)₂ Punto di ebollizione: 153 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –61 °C Densità: 0,949 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 57,5 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003284 CAS Number: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |