Stampa…
N,N-Dimetilformammide ≥99.7% per spettrofotometria
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: DMF
13808.K2 13808.K7 13808.M1
13808.K2EA 74.7 EUR
13808.K2 13808.K7 13808.M1
N,N-Dimetilformammide ≥99.7% per spettrofotometria
N,N-Dimetilformammide
Purity: 99.7+% CAS No.: 68-12-2 Molecular Formula: HCON(CH3)2 Formula Weight: 73.09 Flash Point: 57°(135°F) Physical Form: Liquid Density: 0.944 Refractive Index: 1.4310 Odour: Amine-like pH: 7 Melting Point: -61° Boiling Point: 153° Beilstein Reference: 605365 Merck Reference: 14,3243 UN No.: 2265 MDL No.: MFCD00003284
Formula: HCON(CH₃)₂
Peso molecolare: 73,09 g/mol
Punto di ebollizione: 153 °C
Punto di fusione: –61 °C
Densità: 0,944
Flash Pt: 57 °C (135 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003284
CAS Number: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 14,3243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9644bb6643d97bc3b499a68c02b1357dcc85c0a3&prid=web&clid=SAPDAM