N,N-Dimetilformammide ≥99.8% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
DMF
423640010
423640250
423645000
423640100
423640025
ACRO423640010EA
86.9
EUR
ACRO423640010
ACRO423640250
ACRO423645000
ACRO423640100
ACRO423640025
N,N-Dimetilformammide ≥99.8% ACS
N,N-Dimetilformammide
Formula:
HCON(CH₃)₂ Punto di ebollizione: 153 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –61 °C Densità: 0,945 g/cm³ Flash Pt: 58 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003284 CAS Number: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |
|
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.15 % (coulometric) |
GC | ≥99.8 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Titrable acid | ≤0.0005 meq/g |
Titrable base | ≤0.003 meq/g |