N,N-Dimetilformammide, extra dry over Molecular Sieve 99.8%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
HCON(CH₃)₂ Punto di ebollizione: 153 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –61 °C Densità: 0,945 g/cm³ Flash Pt: 58 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003284 CAS Number: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |
|
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % (Coulometric) |
GC | ≥99.75 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.01 % |